Methyl-4-amino-3-brom-5-nitrobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
OR15218-1G OR15218-25G OR15218-5G
APOSOR15218-1GEA 26.2 CHF
APOSOR15218-1G APOSOR15218-25G APOSOR15218-5G
Methyl-4-amino-3-brom-5-nitrobenzoat
Methyl-4-amino-3-brom-5-nitrobenzoat
Formel: C₈H₇BrN₂O₄
MW: 275,06 g/mol
Melting Pt: 108…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08443938
CAS-Nummer: 105655-17-2