Methyl-4-amino-3-nitrobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15213-100G OR15213-25G OR15213-5G
APOSOR15213-100GEA 234 CHF
APOSOR15213-100G APOSOR15213-25G APOSOR15213-5G
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoat
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoat
Formel: C₈H₈N₂O₄
Melting Pt: 196…200 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017562
CAS-Nummer: 3987-92-6