Ethyl-2-methyl-6-nitro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15199-1G OR15199-5G
APOSOR15199-1GEA 66.2 CHF
APOSOR15199-1G APOSOR15199-5G
Ethyl-2-methyl-6-nitro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Ethyl-2-methyl-6-nitro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₆
MW: 280,24 g/mol
Melting Pt: 173…174 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08443979
CAS-Nummer: 154365-37-4