2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)phenol
OR15181-1G
OR15181-5G
APOSOR15181-1GEA
323
CHF
APOSOR15181-1G
APOSOR15181-5G
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
Formel:
C₁₇H₃₀N₂O MW: 278,44 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08443977 CAS-Nummer: 924868-92-8 |