3',4'-Dichloracetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
N-(3,4-Dichlorophenyl)acetamide
OR15167-25G
APOSOR15167-25GEA
305
CHF
APOSOR15167-25G
3',4'-Dichloracetanilid
3',4'-Dichloracetanilid
Formel:
C₈H₇Cl₂NO MW: 204,0500 g/mol Melting Pt: 121…124 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00018148 CAS-Nummer: 2150-93-8 |