2-(4-Chlorophenoxy)nicotinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15159-1G OR15159-5G
APOSOR15159-1GEA 293 CHF
APOSOR15159-1G APOSOR15159-5G
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinaldehyde 95%
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinaldehyde
Formel: C₁₂H₈ClNO₂
Melting Pt: 90…92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00794360
CAS-Nummer: 478031-03-7