3-(3-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Amino-3-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole
OR15158-1G OR15158-5G
APOSOR15158-1GEA 29.7 CHF
APOSOR15158-1G APOSOR15158-5G
3-(3-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
3-(3-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Formel: C₉H₈ClN₃
MW: 193,6329 g/mol
Melting Pt: 138…140 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02664265
CAS-Nummer: 208519-09-9