1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)imidazolidin-2-one
OR15143-1G OR15143-5G
APOSOR15143-1GEA 126 CHF
APOSOR15143-1G APOSOR15143-5G
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formel: C₉H₉BrN₂O
MW: 241,09 g/mol
Melting Pt: 189…191 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08444010
CAS-Nummer: 530081-14-2