N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
OR15141-10G
OR15141-1G
OR15141-5G
APOSOR15141-10GEA
1080
CHF
APOSOR15141-10G
APOSOR15141-1G
APOSOR15141-5G
N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Formel:
C₉H₁₀BrClN₂O Melting Pt: 172…174 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08444007 CAS-Nummer: 15145-38-7 |