1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(3-Bromophenyl)imidazolidin-2-one
OR15138-100MG
OR15138-1G
OR15138-250MG
APOSOR15138-100MGEA
26.2
CHF
APOSOR15138-100MG
APOSOR15138-1G
APOSOR15138-250MG
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formel:
C₉H₉BrN₂O MW: 241.09 g/mol Melting Pt: 132…135 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08443974 CAS-Nummer: 14088-96-1 |