N-(3-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
OR15136-10G OR15136-1G OR15136-5G
APOSOR15136-10GEA 0 CHF
APOSOR15136-10G APOSOR15136-1G APOSOR15136-5G
N-(3-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
N-(3-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Formel: C₉H₁₀BrClN₂O
Melting Pt: 108…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00451942
CAS-Nummer: 146257-17-2