2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Aminobenzothiazole-6-carboxylic acid
OR15130-5G
APOSOR15130-5GEA 69.6 CHF
APOSOR15130-5G
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂S
MW: 194,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054180
CAS-Nummer: 93-85-6
EINECS: 202-283-8