Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15126-1G OR15126-5G OR15126-250MG
APOSOR15126-1GEA 83.6 CHF
APOSOR15126-1G APOSOR15126-5G APOSOR15126-250MG
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₂S
Melting Pt: 293…294 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07371381
CAS-Nummer: 59944-76-2