3-Oxo-3-pyridin-3-ylpropionitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Oxo-3-(3-pyridyl)propanenitrile
OR15117-1G OR15117-5G
APOSOR15117-1GEA 101 CHF
APOSOR15117-1G APOSOR15117-5G
3-Oxo-3-pyridin-3-ylpropionitrile 97%
3-Oxo-3-pyridin-3-ylpropionitrile
Formel: C8H6N2O
MW: 146,150 g/mol
Melting Pt: 79…81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08282797
CAS-Nummer: 30510-18-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III