Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15108-250MG
OR15108-500MG
APOSOR15108-250MGEA
47.1
CHF
APOSOR15108-250MG
APOSOR15108-500MG
Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈INO₂ MW: 301,09 g/mol Melting Pt: 157…159 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04124152 CAS-Nummer: 534595-85-2 |