2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15100-1G OR15100-250MG OR15100-5G
APOSOR15100-1GEA 209 CHF
APOSOR15100-1G APOSOR15100-250MG APOSOR15100-5G
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid 95%
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₂S
Melting Pt: 229…238 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07394023
CAS-Nummer: 6941-28-2