2-Hydrazino-1,3-benzothiazole-6-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR15096-1G OR15096-5G
APOSOR15096-1GEA 645 CHF
APOSOR15096-1G APOSOR15096-5G
2-Hydrazino-1,3-benzothiazole-6-carbohydrazide
2-Hydrazino-1,3-benzothiazole-6-carbohydrazide
Formel: C₈H₉N₅OS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08444017
CAS-Nummer: 924869-07-8