Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15091-100MG OR15091-500MG
APOSOR15091-100MGEA 69.6 CHF
APOSOR15091-100MG APOSOR15091-500MG
Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₅NO₅S
MW: 309,34 g/mol
Melting Pt: 144…146 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08444004
CAS-Nummer: 924868-99-5