Ethyl-2-bromo-3-oxo-3-phenylpropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15085-1G
OR15085-5G
APOSOR15085-1GEA
216
CHF
APOSOR15085-1G
APOSOR15085-5G
Ethyl-2-bromo-3-oxo-3-phenylpropanoate
Ethyl-2-bromo-3-oxo-3-phenylpropanoate
Formel:
C₁₁H₁₁BrO₃ MW: 271,12 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08444026 CAS-Nummer: 55919-47-6 |