2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15079-1G OR15079-5G OR15079-250MG
APOSOR15079-1GEA 158 CHF
APOSOR15079-1G APOSOR15079-5G APOSOR15079-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
Formel: C₈H₉NO₃S
Melting Pt: 164…166 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03069322
CAS-Nummer: 112894-47-0