{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-3-piperidinyl}methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-3-(hydroxymethyl)piperidine
OR15071-10G OR15071-1G OR15071-5G
APOSOR15071-10GEA 1080 CHF
APOSOR15071-10G APOSOR15071-1G APOSOR15071-5G
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-3-piperidinyl}methanol
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-3-piperidinyl}methanol
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₃S
MW: 334.24 g/mol
Melting Pt: 116…118 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08444025
CAS-Nummer: 924869-08-9