3-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15068-1G
OR15068-5G
APOSOR15068-1GEA
47.1
CHF
APOSOR15068-1G
APOSOR15068-5G
3-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
3-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
Formel:
C₉H₈BrN₃O Melting Pt: 192…194 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08444014 CAS-Nummer: 441801-35-0 |