2-(Acetylamino)-3-[(4-bromophenyl)sulphanyl]propanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Acetamido)-3-[(4-bromophenyl)thio]propanoic acid
OR15059-1G OR15059-250MG
APOSOR15059-1GEA 335 CHF
APOSOR15059-1G APOSOR15059-250MG
2-(Acetylamino)-3-[(4-bromophenyl)sulphanyl]propanoic acid 95%
2-(Acetylamino)-3-[(4-bromophenyl)sulphanyl]propanoic acid
Formel: C₁₁H₁₂BrNO₃S
MW: 318,2 g/mol
Melting Pt: 152…155 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00869819
CAS-Nummer: 126253-78-9