tert-Butyl-2,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: tert-Butyl 6,7-dihydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5(4H)-carboxylate, 2,4,6,7-Tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, N5-BOC protected
OR15058-5G
APOSOR15058-5GEA 168 CHF
APOSOR15058-5G
tert-Butyl-2,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
tert-Butyl-2,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₇N₃O₂
MW: 223,28 g/mol
Melting Pt: 127…128 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689720
CAS-Nummer: 924869-27-2