2-Methyl-5-nitro-2H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15048-1G OR15048-5G
APOSOR15048-1GEA 27.9 CHF
APOSOR15048-1G APOSOR15048-5G
2-Methyl-5-nitro-2H-indazol
2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
Melting Pt: 126…132 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051809
CAS-Nummer: 5228-48-8