2-Brom-5-methylthiophen
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15029-100G OR15029-25G OR15029-5G
APOSOR15029-100GEA 154 CHF
APOSOR15029-100G APOSOR15029-25G APOSOR15029-5G
2-Brom-5-methylthiophen
2-Bromo-5-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
Siedepunkt: 65 °C/15mmHg
Dichte: 1,552 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 78 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00130103
CAS-Nummer: 765-58-2
EINECS: 212-151-1