2-Bromo-6-methylpyrazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15020-1G OR15020-250MG
APOSOR15020-1GEA 62.7 CHF
APOSOR15020-1G APOSOR15020-250MG
2-Bromo-6-methylpyrazine 97%
2-Bromo-6-methylpyrazine
Formel: C₅H₅BrN₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08705760
CAS-Nummer: 914452-71-4