Methyl-6-methoxynicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 6-methoxynicotinate, 6-Methoxynicotinic acid methylester, Methyl 2-methoxy-5-pyridinecarboxylate
OR15018-10G OR15018-50G
APOSOR15018-10GEA 114 CHF
APOSOR15018-10G APOSOR15018-50G
Methyl-6-methoxynicotinat
Methyl-6-methoxynicotinat
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Siedepunkt: 92 °C/3.5mmHg
Melting Pt: 48…52 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00674130
CAS-Nummer: 26218-80-4