2-Chlor-p-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Chloro-4-methylaniline, 4-Amino-3-chlorotoluene
OR15009-100G OR15009-25G OR15009-500G
APOSOR15009-100GEA 87 CHF
APOSOR15009-100G APOSOR15009-25G APOSOR15009-500G
2-Chlor-p-toluidin
2-Chlor-p-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 223…225 °C
Melting Pt: 7 °C
Dichte: 1.151 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 99 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007666
CAS-Nummer: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN: 3429
ADR: 6.1,III