Methyl-5-brom-2-iodbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-iodobenzoate
OR15005-5G OR15005-100G OR15005-25G
APOSOR15005-5GEA 26.2 CHF
APOSOR15005-5G APOSOR15005-100G APOSOR15005-25G
Methyl-5-brom-2-iodbenzoat
Methyl-5-brom-2-iodbenzoat
Formel: C₈H₆BrIO₂
MW: 340,9400 g/mol
Melting Pt: 45…49 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144771
CAS-Nummer: 181765-86-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III