4-Bromsalicylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
OR15002-25G OR15002-100G OR15002-5G
APOSOR15002-25GEA 50.6 CHF
APOSOR15002-25G APOSOR15002-100G APOSOR15002-5G
4-Bromsalicylsäure 98%
4-Bromsalicylsäure
Formel: C₇H₅BrO₃
MW: 217,02 g/mol
Melting Pt: 216…217 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797970
CAS-Nummer: 1666-28-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III