ω-Brom-2,5-dihydroxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,5-Dihydroxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2,5-dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2',5'-dihydroxyacetophenone, α-Bromo-2,5-dihydroxyacetophenone
OR15000-1G OR15000-250MG OR15000-5G
APOSOR15000-1GEA 209 CHF
APOSOR15000-1G APOSOR15000-250MG APOSOR15000-5G
ω-Brom-2,5-dihydroxyacetophenon
ω-Brom-2,5-dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Melting Pt: 112…115 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 25015-91-2
UN: 3261
ADR: 8,III