1H-Pyrazol-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Pyrazolecarboxylic acid, Pyrazole-3-carboxylic acid
OR14995-1G
OR14995-5G
OR14995-25G
APOSOR14995-1GEA
26.2
CHF
APOSOR14995-1G
APOSOR14995-5G
APOSOR14995-25G
1H-Pyrazol-3-carbonsäure
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₄H₄N₂O₂ Melting Pt: 210…216 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077436 CAS-Nummer: 1621-91-6 |