Methyl-2-chlorobenzoylacetate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1496-1G
OR1496-5G
OR1496-10G
APOSOR1496-1GEA
105
CHF
APOSOR1496-1G
APOSOR1496-5G
APOSOR1496-10G
Methyl-2-chlorobenzoylacetate 95+%
Methyl-2-chlorobenzoylacetate
Formel:
C₁₀H₉ClO₃ Siedepunkt: 100…108 °C/0,15mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00216528 CAS-Nummer: 205985-98-4 |