5-Acetyl-2-brompyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Acetyl-6-bromopyridine
OR14930-1G
OR14930-5G
APOSOR14930-1GEA
26.2
CHF
APOSOR14930-1G
APOSOR14930-5G
5-Acetyl-2-brompyridin 97%
5-Acetyl-2-brompyridin
Formel:
C₇H₆BrNO Melting Pt: 124…128 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04974527 CAS-Nummer: 139042-59-4 |