3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Pyridine, 3-bromo-5-(chloromethyl)-, hydrochloride
OR14923-1G
APOSOR14923-1GEA 90.5 CHF
APOSOR14923-1G
3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95+%
3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Formel: C₆H₆BrCl₂N
MW: 242,925 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260933
CAS-Nummer: 39741-46-3
UN: 1759
ADR: 8,III