N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-Fmoc-D-alanine, Fmoc-D-Ala-OH
OR1492-100G OR1492-10G OR1492-25G
APOSOR1492-100GEA 81.9 CHF
APOSOR1492-100G APOSOR1492-10G APOSOR1492-25G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate
Formel: C₁₈H₁₇NO₄
MW: 311,34 g/mol
Melting Pt: 151…157 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00062960
CAS-Nummer: 79990-15-1