(-)-Di-p-toluoyl-L-weinsäure 98%
Achtung
OR14901-1KG OR14901-500G
APOSOR14901-1KGEA 141 CHF
APOSOR14901-1KG APOSOR14901-500G
(-)-Di-p-toluoyl-L-weinsäure 98%
(-)-Di-p-toluoyl-L-weinsäure
Optical resolving agent.
Formel: C₂₀H₁₈O₈
MW: 386,36 g/mol
Melting Pt: 166…172 °C (dec.)
Dichte: 1.138 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064440
CAS-Nummer: 32634-66-5
EINECS: 251-131-7