15-Hydroxypentadecansäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR1489-5GEA
0
CHF
APOSOR1489-5G
APOSOR1489-1G
15-Hydroxypentadecansäure 99%
15-Hydroxypentadecanoic acid
Formel:
C₁₅H₃₀O₃ MW: 258,40 g/mol Melting Pt: 84…89 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039535 CAS-Nummer: 4617-33-8 EINECS: 225-026-1 |