Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR14881-1G OR14881-250MG
APOSOR14881-1GEA 346 CHF
APOSOR14881-1G APOSOR14881-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride 95%
Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride
Formel: C₇H₁₁ClO₂
MW: 162,62 g/mol
Siedepunkt: 110…111 °C/11mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08669649
CAS-Nummer: 40500-05-8
UN: 3265
ADR: 8,II