1-Methylindoline-5-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14874-1G
OR14874-5G
APOSOR14874-1GEA
0
CHF
APOSOR14874-1G
APOSOR14874-5G
1-Methylindoline-5-carboxylic acid 95+%
1-Methylindoline-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Melting Pt: 220.5…230 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09879911 CAS-Nummer: 380922-37-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |