(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Methyl-3-pyridinemethanol, 5-Hydroxymethyl-2-methylpyridine, (6-Methylpyridin-3-yl)methanol, 5-Hydroxymethyl-2-picoline
OR14843-25G
APOSOR14843-25GEA 264 CHF
APOSOR14843-25G
(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol
(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08692003
CAS-Nummer: 34107-46-5