tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(1,3-thiazol-2-yl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2,2-Dioxo-3-(1,3-thiazol-2-yl)diazathiane, N1-BOC protected
OR14828-1G
OR14828-5G
APOSOR14828-1GEA
216
CHF
APOSOR14828-1G
APOSOR14828-5G
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(1,3-thiazol-2-yl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(1,3-thiazol-2-yl)-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formel:
C₈H₁₃N₃O₄S₂ MW: 279,34 g/mol Melting Pt: 143…145 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09865022 CAS-Nummer: 1017782-67-0 |