tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2,2-Dioxo-3-pyridin-3-yldiazathiane, N1-BOC protected
OR14827-10G
OR14827-1G
OR14827-5G
APOSOR14827-10GEA
1080
CHF
APOSOR14827-10G
APOSOR14827-1G
APOSOR14827-5G
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₅N₃O₄S MW: 273,31 g/mol Melting Pt: 157…158 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09865023 CAS-Nummer: 1017782-68-1 |