2-Brom-5-chlorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR1478-25G
OR1478-5G
APOSOR1478-25GEA
45.3
CHF
APOSOR1478-25G
APOSOR1478-5G
2-Brom-5-chlorbenzoesäure
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrClO₂ MW: 235,46 g/mol Melting Pt: 153…157 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013982 CAS-Nummer: 21739-93-5 EINECS: 244-559-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |