5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14772-1G OR14772-25G OR14772-5G
APOSOR14772-1GEA 26.2 CHF
APOSOR14772-1G APOSOR14772-25G APOSOR14772-5G
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd 98%
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,1500 g/mol
Melting Pt: 80…82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00456498
CAS-Nummer: 20357-24-8