2-Brom-4-chlorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1476-100G OR1476-25G OR1476-5G
APOSOR1476-100GEA 174 CHF
APOSOR1476-100G APOSOR1476-25G APOSOR1476-5G
2-Brom-4-chlorbenzoesäure
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Melting Pt: 157…161 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672930
CAS-Nummer: 936-08-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III