1H-Pyrazol-1-carboximidamidhydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-Amidinopyrazole Hydrochloride, 1H-Pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride, Hydrochloride, 1-Pyrazolecarboxamidine, Praxadine
OR14754-100G
OR14754-25G
APOSOR14754-100GEA
88.9
CHF
APOSOR14754-100G
APOSOR14754-25G
1H-Pyrazol-1-carboximidamidhydrochlorid
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Formel:
C₄H₇ClN₄ MW: 146,58 g/mol Melting Pt: 167…170 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00210087 CAS-Nummer: 4023-02-3 EINECS: 429-520-1 |