3-Brom-4'-methoxybenzophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(3-Bromophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
OR14751-1G
OR14751-5G
APOSOR14751-1GEA
71.5
CHF
APOSOR14751-1G
APOSOR14751-5G
3-Brom-4'-methoxybenzophenon
3-Brom-4'-methoxybenzophenon
Formel:
C₁₄H₁₁BrO₂ MW: 291,139 g/mol Melting Pt: 78…80 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01311588 CAS-Nummer: 54118-76-2 |