1,4-Dihydroxy-2,6-dimethoxybenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Dimethoxybenzene-1,4-diol
OR14749-1G OR14749-5G
APOSOR14749-1GEA 47.1 CHF
APOSOR14749-1G APOSOR14749-5G
1,4-Dihydroxy-2,6-dimethoxybenzene
1,4-Dihydroxy-2,6-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₁₀O₄
Melting Pt: 158…162 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017160
CAS-Nummer: 15233-65-5
EINECS: 239-282-7